주요 문서
264334
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorobenzonitrile
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2C6H3CN
CAS Number:
Molecular Weight:
139.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
solid
mp
52-54 °C (lit.)
작용기
fluoro
nitrile
SMILES string
Fc1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C7H3F2N/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3H
InChI key
BTBFCBQZFMQBNT-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
3,4-Difluorobenzonitrile has been used in the preparation of:
  • fluorophenoxy herbicides
  • fluorine substituted benzyl amides
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
156.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
69 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)