주요 문서
277746
Sigma-Aldrich
Benzoic acid-α-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
13C Labeled benzoic acid, Benzoic acid-(carboxy-13C)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H513CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
123.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
양식
solid
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
O[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i7+1
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-CDYZYAPPSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Lungs
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)