주요 문서
277932
Sigma-Aldrich
Thallium
granular, ≤6 mm diameter, 99.9% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Tl
CAS Number:
Molecular Weight:
204.38
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141743
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
99.9% trace metals basis
양식
granular
저항도
18 μΩ-cm, 20°C
직경
≤6 mm
bp
1457 °C (lit.)
mp
303 °C (lit.)
SMILES string
[Tl]
InChI
1S/Tl
InChI key
BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)