주요 문서
279900
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Phenylpropionic acid
97%
동의어(들):
(S)-(+)-Hydratropic acid, (S)-HTA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(C6H5)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
150.17
Beilstein:
2044507
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +72°, c = 1.6 in chloroform
광학 순도
ee: 98% (HPLC)
refractive index
n20/D 1.522 (lit.)
bp
115 °C/1 mmHg (lit.)
mp
29-30 °C (lit.)
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
phenyl
SMILES string
C[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1
InChI key
YPGCWEMNNLXISK-ZETCQYMHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chiral building block. Resolving agent
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)