분석
98%
refractive index
n20/D 1.410 (lit.)
bp
131-132 °C (lit.)
density
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)OCC1CO1
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)7-3-6-4-8-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
NWLUZGJDEZBBRH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
91.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
33 °C - closed cup