분석
97%
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
bp
156-159 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
ketone
phenyl
SMILES string
CC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-9(12)7-11(13)14-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
InChI key
WOFAGNLBCJWEOE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves