주요 문서
297054
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)methyllithium solution
1.0 M in pentane
동의어(들):
(Lithiomethyl)trimethylsilane, Neosilyllithium, [(Trimethylsilyl)methyl]lithium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3SiCH2Li
CAS Number:
Molecular Weight:
94.16
Beilstein:
4123225
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
농도
1.0 M in pentane
bp
35-36 °C
density
0.65 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Li]C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H11Si.Li/c1-5(2,3)4;/h1H2,2-4H3;
InChI key
RJPBNMJOQNIBQW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Initiates polymerization and copolymerization of cyclosiloxanes. Alkylates metal complexes.
포장
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
법적 정보
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-56.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-49 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1