주요 문서
299669
Sigma-Aldrich
Silver thiocyanate
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
AgSCN
CAS Number:
Molecular Weight:
165.95
Beilstein:
3623095
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
solubility:
H2O: insoluble(lit.)
Quality Level
분석
99%
양식
powder
solubility
H2O: insoluble(lit.)
SMILES string
[Ag]SC#N
InChI
1S/CHNS.Ag/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI key
RHUVFRWZKMEWNS-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)