분석
98%
양식
solid
mp
92-94 °C (lit.)
작용기
thioether
SMILES string
C[S+](C)C.COS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H9S.CH4O4S/c1-4(2)3;1-5-6(2,3)4/h1-3H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
ANXKZXRDXAZQJT-UHFFFAOYSA-M
관련 카테고리
애플리케이션
Useful reagent for the methylenation of aldehydes and ketones to form epoxides.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable