주요 문서
308374
Sigma-Aldrich
Lithium thiocyanate hydrate
동의어(들):
Lithium rhodanide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
LiSCN · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
65.02 (anhydrous basis)
Beilstein:
3623307
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98.0-102.0% dry basis (silver nitrate titration)
Quality Level
양식
solid
SMILES string
[H]O[H].[Li]SC#N
InChI
1S/CHNS.Li.H2O/c2-1-3;;/h3H;;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
UNTVNJAFDYEXLD-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)