분석
90%
양식
liquid
불순물
~3% methyl disulfide
~6% propyl disulfide
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
69-71 °C/43 mmHg (lit.)
density
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
disulfide
SMILES string
CCCSSC
InChI
1S/C4H10S2/c1-3-4-6-5-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
PUCHCUYBORIUSM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
109.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
43 °C - closed cup