주요 문서
326267
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic acid
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HC6F4CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
194.08
Beilstein:
2052670
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
solid
mp
85-87 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F4O2/c8-3-1-2(7(12)13)4(9)6(11)5(3)10/h1H,(H,12,13)
InChI key
SFKRXQKJTIYUAG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic acid was used in preparation of series of new organotin(IV) 2,3,4,5-tetrafluorobenzoic acid derivatives.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1