주요 문서
328359
Sigma-Aldrich
Perfluorokerosene
low-boiling
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.336 (lit.)
bp
70-240 °C
density
1.835 g/mL at 25 °C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Perfluorokerosene was used as:
  • internal reference for negative ion mass spectrometry
  • mulling agent during the analysis of urinary calculi by difuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
114.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
46 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)