주요 문서
335924
Sigma-Aldrich
1-Piperidinepropionic acid
96%
동의어(들):
3-Piperidin-1-ylpropionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H15NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
157.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
bp
105-108 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
105-110 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCN1CCCCC1
InChI
1S/C8H15NO2/c10-8(11)4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H2,(H,10,11)
InChI key
LPDGWMLCUHULJF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
1-Piperidinepropionic acid is an amino acid and its effectiveness as plasticizer has been tested.
애플리케이션
Reactant for synthesis of:
Protease activated receptor 2 agonists
Selective 5-HT6 antagonists
Kinesin Eg5 inhibitors
Selective ketone histone deacetylase inhibitors
JNK2 and JNK3 inhibitors
Opioid receptor antagonists
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)