분석
99.99% trace metals basis
양식
pieces
입자 크기
3-10 mm
density
2.13 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
battery manufacturing
SMILES string
[O+]#[Si-]
InChI
1S/OSi/c1-2
InChI key
LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable