주요 문서
339059
Sigma-Aldrich
Barium acetylacetonate hydrate
동의어(들):
Ba(acac)2, Barium 2,4-pentanedionate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ba(C5H7O2)2 · xH2O
Molecular Weight:
335.54 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
powder or crystals (or Flakes or Beads)
Quality Level
구성
Ba, ≥30.0% gravimetric
반응 적합성
core: barium
SMILES string
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Ba]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Ba.H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*4-3-;;
InChI key
HYRVTHFPMWHAEG-SUKNRPLKSA-L
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1