주요 문서
339563
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HC6F4COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
212.53
Beilstein:
5266860
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.4787 (lit.)
density
1.58 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
acyl chloride
fluoro
SMILES string
Fc1cc(C(Cl)=O)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7HClF4O/c8-7(13)2-1-3(9)5(11)6(12)4(2)10/h1H
InChI key
XWCKIXLTBNGIHV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride was used in the preparation of 4-hydroxy-1-(3-pyridyl)-1-butanone-tetrafluorobenzoate. It was also used in the synthesis of N-[(4-carbamoylphenyl)carbamothioyl]-2,3,4,5-tetrafluorobenzamide.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
192.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
89 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)