주요 문서
339830
Sigma-Aldrich
2-[(Acetoxymethyl)allyl]trimethylsilane
99%
동의어(들):
2-(Trimethylsilylmethyl)-2-propen-1-yl acetate, 2-(Trimethylsilylmethyl)allyl acetate, 2-Acetoxymethyl-3-(trimethylsilyl)propene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2CH2C(=CH2)CH2Si(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
186.32
Beilstein:
1933657
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
bp
95 °C/7 mmHg (lit.)
density
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
CC(=O)OCC(=C)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H18O2Si/c1-8(6-11-9(2)10)7-12(3,4)5/h1,6-7H2,2-5H3
InChI key
IKQWABMHZKGCLX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2-[(Acetoxymethyl)allyl]trimethylsilane was used in the cyclopentane synthesis via Pd(0)-catalyzed reactions with 2π acceptors.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
159.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
71 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)