주요 문서
346764
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl chloride)
average Mw ~233,000, average Mn ~99,000
동의어(들):
PVC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH2CHCl)n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
powder
Quality Level
분자량
average Mn ~99,000
average Mw ~233,000
내재 점도
1.40(lit.)
density
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
battery manufacturing
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
InChI key
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)