주요 문서
348562
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylbutyric anhydride
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[C2H5CH(CH3)CO]2O
CAS Number:
Molecular Weight:
186.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D +35°, neat
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
bp
60 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
anhydride
ester
SMILES string
CC[C@H](C)C(=O)OC(=O)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C10H18O3/c1-5-7(3)9(11)13-10(12)8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
InChI key
WRTPVONNQPWNRH-YUMQZZPRSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
194.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
90 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)