357073
Indium
wire, diam. 1.0 mm, 99.995% trace metals basis
동의어(들):
Indium element
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
In
CAS Number:
Molecular Weight:
114.82
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141719
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
수량
5.6 g = 1 m; 28 g = 5 m
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Lungs
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable