주요 문서
359904
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylbutyraldehyde
95%
동의어(들):
3,3-Dimethylbutanal, tert-Butylacetaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CCH2CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
100.16
Beilstein:
1735829
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
bp
104-106 °C (lit.)
density
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
aldehyde
SMILES string
CC(C)(C)CC=O
InChI
1S/C6H12O/c1-6(2,3)4-5-7/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
LTNUSYNQZJZUSY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
55.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
13 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)