주요 문서
362530
Sigma-Aldrich
Aluminum phthalocyanine chloride
Dye content ~85 %
동의어(들):
Chloro(29H,31H-phthalocyaninato)aluminum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H16AlClN8
CAS Number:
Molecular Weight:
574.96
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
구성
Dye content, ~85%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
680 nm
SMILES string
Cl[Al]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Al.ClH/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;;1H/q-2;+3;/p-1
InChI key
LBGCRGLFTKVXDZ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)