주요 문서
362913
Sigma-Aldrich
N-Z-L-proline methyl ester
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H17NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
263.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]22/D −36.8°, neat
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
refractive index
n20/D 1.5217 (lit.)
density
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO4/c1-18-13(16)12-8-5-9-15(12)14(17)19-10-11-6-3-2-4-7-11/h2-4,6-7,12H,5,8-10H2,1H3/t12-/m0/s1
InChI key
BLQYEDXWEDWCNJ-LBPRGKRZSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)