주요 문서
365009
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-fluorotoluene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3(Br)F
CAS Number:
Molecular Weight:
189.02
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
bp
177 °C/756 mmHg (lit.)
density
1.495 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
fluoro
SMILES string
Cc1cc(F)ccc1Br
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
InChI key
RJPNVPITBYXBNB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
113.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
45 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)