주요 문서
373613
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylcyclohexanone
92%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C6H8(=O)
CAS Number:
Molecular Weight:
126.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
92%
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
bp
169-170 °C/768 mmHg (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
density
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
CC1(C)CCCCC1=O
InChI
1S/C8H14O/c1-8(2)6-4-3-5-7(8)9/h3-6H2,1-2H3
InChI key
KNSPBSQWRKKAPI-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2,2-Dimethylcyclohexanone is a sterically hindered ketone. Mg-TiCl4-catalyzed CH2-transfer reaction of 2,2-dimethylcyclohexanone with CH2Cl2 is reported.
애플리케이션
2,2-Dimethylcyclohexanone may be used in the preparation of 6,6-dimethyl-1-vinylcyclohexene.
기타 정보
Remainder 2-methylcyclohexanone
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
122.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
50 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)