주요 문서
374067
Sigma-Aldrich
Sodium chlorodifluoroacetate
96%
동의어(들):
Chlorodifluoroacetic acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCF2CO2Na
CAS Number:
Molecular Weight:
152.46
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
mp
196-198 °C (lit.)
작용기
chloro
fluoro
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)Cl
InChI
1S/C2HClF2O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
MRTAVLDNYYEJHK-UHFFFAOYSA-M
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)