주요 문서
375691
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyimino-2-phenylacetonitrile, mixture of syn and anti
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5C(=NOH)CN
CAS Number:
Molecular Weight:
146.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
128-130 °C (lit.)
작용기
amine
nitrile
oxime
phenyl
SMILES string
ON=C(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6N2O/c9-6-8(10-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,11H
InChI key
MJCQFBKIFDVTTR-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-Hydroxyimino-2-phenylacetonitrile may be used in the synthesis of 2-t-butoxycarbonyloxyimino-2-phenylacetonitrile and o-chlorobenzyloxycarbonylimino-2-phenylacetonitrile.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)