380687
N,N-Bis[2-(p-tolylsulfonyloxy)ethyl]-p-toluenesulfonamide
97%
동의어(들):
N,N-Bis[2-(tosyloxy)ethyl]-p-toluenesulfonamide, N,O,O′-Tritosyldiethanolamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4SO2N(CH2CH2OSO2C6H4CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
567.69
Beilstein:
2406580
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
mp
92-98 °C (lit.)
작용기
sulfonamide
tosylate
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCN(CCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)S(=O)(=O)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C25H29NO8S3/c1-20-4-10-23(11-5-20)35(27,28)26(16-18-33-36(29,30)24-12-6-21(2)7-13-24)17-19-34-37(31,32)25-14-8-22(3)9-15-25/h4-15H,16-19H2,1-3H3
InChI key
VJDZYMIEDBLSDT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
N,N-Bis[2-(p-tolylsulfonyloxy)ethyl]-p-toluenesulfonamide may be used in the preparation of :
- 2-(p-benzamidobenzyl)-1,4,7-tris(p-tolylsulfonyl)-1,4,7-triazacyclononane, via reaction with N,N′-bis(p-tolylsulfonyl)-1-(p-benzamidobenzyl)ethylenediamine
- selectively protected aza-macrocycles
- carbon-bridged metallacarboranes
- tetrakis(phosphonomethyl)-substituted cyclododecanes
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves