주요 문서
385891
Sigma-Aldrich
Benzenethionosulfonic acid sodium salt
technical grade, 85%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5S(=S)(=O)ONa
CAS Number:
Molecular Weight:
196.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
Quality Level
분석
85%
mp
275 °C (dec.) (lit.)
작용기
sulfinic acid
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=S)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O2S2.Na/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
BZHOWMPPNDKQSQ-UHFFFAOYSA-M
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)