주요 문서
392456
Sigma-Aldrich
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine ruthenium(II) carbonyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C37H44N4ORu
CAS Number:
Molecular Weight:
661.84
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: ruthenium
λmax
391 nm
SMILES string
[C-]#[O+].CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Ru]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.CO.Ru/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;1-2;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;;/q-2;;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;;
InChI key
CRTFSNIGJRIMPF-YAJYDHHFSA-N
애플리케이션
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine ruthenium(II) carbonyl (RuOEP )can form blended polymeric films with poly (3-hexythiopene-2,5-diyl)( P3HT).
기타 정보
Contains solvent of crystallization
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)