주요 문서
393231
Sigma-Aldrich
Dichloro[rac-ethylenebis(indenyl)]zirconium(IV)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H16Cl2Zr
CAS Number:
Molecular Weight:
418.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
powder
Quality Level
반응 적합성
core: zirconium
reagent type: catalyst
불순물
≤3% dichloromethane
SMILES string
Cl[Zr]Cl.C(CC1C=Cc2ccccc12)C3C=Cc4ccccc34
InChI
1S/C20H18.2ClH.Zr/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;;;/h1-12,17-18H,13-14H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI key
IJSDUKZKUCXMRL-UHFFFAOYSA-L
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)