주요 문서
397261
Sigma-Aldrich
N-(2-Aminoethyl)acetamide
technical grade, 90%
동의어(들):
N-Acetylethylenediamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C(O)NHCH2CH2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
102.14
Beilstein:
1743120
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
분석
90%
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
bp
128 °C/3 mmHg (lit.)
mp
50 °C (lit.)
density
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amide
amine
SMILES string
CC(=O)NCCN
InChI
1S/C4H10N2O/c1-4(7)6-3-2-5/h2-3,5H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
DAKZISABEDGGSV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
N-(2-Aminoethyl)acetamide is an organic building block.
애플리케이션
N-(2-Aminoethyl)acetamide may be used in the preparation of mixed two-component monolayers on glassy carbon. It may be used in the synthesis of lysidine.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)