주요 문서
407445
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenyl)-4-piperidinol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
256.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
mp
167-170 °C (lit.)
작용기
bromo
hydroxyl
SMILES string
OC1(CCNCC1)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C11H14BrNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(14)5-7-13-8-6-11/h1-4,13-14H,5-8H2
InChI key
QNLXJYQUWCNYBH-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
4-(4-Bromophenyl)-4-piperidinol is reported to show potential antioxidant activity. Analgesic effects of 4-(4-bromophenyl)-4-piperidinol in mice has been studied using a tail immersion assay.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)