주요 문서
411523
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromobenzoic acid
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br2C6H3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
279.91
Beilstein:
1940691
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
mp
218-220 °C (lit.)
작용기
bromo
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C7H4Br2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
SFTFNJZWZHASAQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
3,5-Dibromobenzoic acid is 3,5-dibromo-substituted benzoic acid.
애플리케이션
3,5-Dibromobenzoic acid may be used for the following syntheses:
  • (+)-menthyl 3,5-dibromobenzoate
  • di-tert-butyl 4-[2-(tert-butoxycarbonyl)ethyl]-4-(3,5-dibromobenzamido)heptanedioate
  • (L)-methyl 2-(3,5-dibromobenzamido)-3-phenylpropanoate
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)