주요 문서
411752
Sigma-Aldrich
1,3-Butanediol diacrylate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=CHCO2CH2CH2CH(CH3)O2CCH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
198.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
포함
500 ppm hydroquinone as inhibitor
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(CCOC(=O)C=C)OC(=O)C=C
InChI
1S/C10H14O4/c1-4-9(11)13-7-6-8(3)14-10(12)5-2/h4-5,8H,1-2,6-7H2,3H3
InChI key
FQMIAEWUVYWVNB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
199.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)