Merck
412937
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Tetrahydrofurfurylamine
99%
동의어(들):
(R)-2-(Aminomethyl)tetrahydrofuran
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H11NO
CAS Number:
Molecular Weight:
101.15
Beilstein:
4652872
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D −12°, c = 2 in chloroform
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
bp
55 °C/18 mmHg (lit.)
density
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
ether
SMILES string
NC[C@H]1CCCO1
InChI
1S/C5H11NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4,6H2/t5-/m1/s1
InChI key
YNOGYQAEJGADFJ-RXMQYKEDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
114.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
46 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)