주요 문서
420891
Sigma-Aldrich
LUDOX® CL-X colloidal silica
45 wt. % suspension in H2O
동의어(들):
Silica preparation
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
SiO2
CAS Number:
Molecular Weight:
60.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
설명
colloidal
Quality Level
양식
suspension
포함
sodium-stabilizing counterion
농도
45 wt. % suspension in H2O
표면적
~130 m2/g
불순물
7% ethylene glycol
pH
9.1
density
1.36 g/mL at 25 °C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
LUDOX is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)