주요 문서
421340
Sigma-Aldrich
MERPOL® SE surfactant
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
양식
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
density
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
10
일반 설명
Nonionic.
애플리케이션
Low foaming wetting agent.
법적 정보
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
199.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)