421707
Boc-Phe-OMe
98%
동의어(들):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine methyl ester, Boc-L-phenylalanine methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
279.33
Beilstein:
3061910
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
98%
광학 활성
[α]22/D −4.0°, c = 2 in methanol
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
36-40 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(18)16-12(13(17)19-4)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12H,10H2,1-4H3,(H,16,18)/t12-/m0/s1
InChI key
SDSWSVBXRBXPRL-LBPRGKRZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup