주요 문서
431052
Sigma-Aldrich
Potassium metavanadate
98%
동의어(들):
Potassium vanadate(V), Potassium vanadium trioxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
KVO3
CAS Number:
Molecular Weight:
138.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
98%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: vanadium
mp
520 °C (lit.)
density
2.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[O-][V](=O)=O
InChI
1S/K.3O.V/q+1;;;-1;
InChI key
BQFYGYJPBUKISI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)