주요 문서
433799
Sigma-Aldrich
1-Decyl-2-methylimidazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H26N2
CAS Number:
Molecular Weight:
222.37
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
bp
157-158 °C/3 mmHg (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCn1ccnc1C
InChI
1S/C14H26N2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-12-16-13-11-15-14(16)2/h11,13H,3-10,12H2,1-2H3
InChI key
BKFRZOZNMWIFLH-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
1-Decyl-2-methylimidazole is an 1-alkyl-2-methylimidazole. It participates in the extraction process of Cu(II) complexes.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)