434507
Poly(methacrylic acid, sodium salt) solution
average Mn ~5,400, average Mw ~9,500 by GPC, 30 wt. % in H2O
동의어(들):
Poly(methacrylic acid) sodium salt, Sodium polymethacrylate, Sodium polymethacrylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
Linear Formula:
[CH2C(CH3)(CO2Na)]n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
viscous liquid
Quality Level
분자량
average Mn ~5,400
average Mw ~9,500 by GPC
농도
30 wt. % in H2O
pH
8-9
점도
110-375 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
density
1.18 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(=C)C(=O)O[Na]
InChI
1S/C4H6O2.Na/c1-3(2)4(5)6;/h1H2,2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
SONHXMAHPHADTF-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Water treatment agent for cooling towers, boilers and heat exchangers.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter