주요 문서
444960
Sigma-Aldrich
Methyl-d3 methacrylate-d5
≥99 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
동의어(들):
Methyl methacrylate-d8
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
D2C=C(CD3)CO2CD3
CAS Number:
Molecular Weight:
108.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥99 atom % D
Quality Level
분석
≥99% (CP)
포함
hydroquinone as stabilizer
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
density
1.011 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+8
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]\C([2H])=C(\C(=O)OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3/i1D2,2D3,3D3
InChI key
VVQNEPGJFQJSBK-MGGKGRBPSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
48.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1