주요 문서
445894
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) dimethyl ether
average MN 1,000, cross-linking reagent click chemistry
동의어(들):
Polyethylene glycol, Dimethyl polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Product Name
Poly(ethylene glycol) dimethyl ether, average Mn ~1,000
양식
solid
Quality Level
분자량
average Mn ~1,000
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
refractive index
n20/D 1.46
bp
>250 °C
전이 온도
Tm (DSC) 42 °C (at peak)
density
1.08 g/mL at 25 °C
폴리머 구조
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES string
CO.OCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
312.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
156.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)