주요 문서
449857
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
동의어(들):
Lanthanum fluoride, Lanthanum trifluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
LaF3
CAS Number:
Molecular Weight:
195.90
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
Grade
anhydrous
분석
99.99% trace metals basis
양식
powder
반응 적합성
core: lanthanum
reagent type: catalyst
불순물
≤200.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
density
5.936 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[La](F)F
InChI
1S/3FH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Employed extensively in the preparation and study of fluoride glasses.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)