주요 문서
454710
Sigma-Aldrich
Poly(chlorotrifluoroethylene)
powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CF2CF(Cl)]n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
powder
유전 상수
2.6, 1 kHz (ASTM D 150)
경도
75-85 (Shore D)
파라미터
2E-3 cc/sec flow rate (230°C 100 MPa)
전이 온도
Tg (DSC) 103 °C (onset)
Tm (DSC) 210 °C (onset)
density
1 g/mL at 25 °C
SMILES string
F\C(F)=C(/F)Cl
InChI
1S/C2ClF3/c3-1(4)2(5)6
InChI key
UUAGAQFQZIEFAH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Valves, seals, packaging films, electroluminescent display panels, bearings where high wear is a problem.
특징 및 장점
Chemical resistance, near-zero moisture absorption, low creep, high optical transparency, high electrical insulating capacity, non-flammable and low coefficient of thermal expansion.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)