주요 문서
456705
Sigma-Aldrich
(DHQ)2AQN
95%
동의어(들):
Hydroquinine anthraquinone-1,4-diyl diether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C54H56N4O6
CAS Number:
Molecular Weight:
857.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +495°, c = 1 in chloroform
mp
175-180 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
CC[C@@H]1CN2CC[C@H]1C[C@@H]2[C@H](Oc3ccc(O[C@@H]([C@H]4C[C@@H]5CCN4C[C@H]5CC)c6ccnc7ccc(OC)cc67)c8C(=O)c9ccccc9C(=O)c38)c%10ccnc%11ccc(OC)cc%10%11
InChI
1S/C54H56N4O6/c1-5-31-29-57-23-19-33(31)25-45(57)53(39-17-21-55-43-13-11-35(61-3)27-41(39)43)63-47-15-16-48(50-49(47)51(59)37-9-7-8-10-38(37)52(50)60)64-54(46-26-34-20-24-58(46)30-32(34)6-2)40-18-22-56-44-14-12-36(62-4)28-42(40)44/h7-18,21-22,27-28,31-34,45-46,53-54H,5-6,19-20,23-26,29-30H2,1-4H3/t31-,32-,33+,34+,45-,46-,53-,54-/m1/s1
InChI key
ARCFYUDCVYJQRN-KGHNJIHGSA-N
애플리케이션
Superior ligand for asymmetric dihydroxylation reactions of most olefins bearing aliphatic substituents or olefins having heteroatoms in the allylic position.
법적 정보
Sold under license from Rhodia Pharma Solutions.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1