주요 문서
456861
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenoxyacetonitrile
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4OCH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
167.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
solid
mp
45-49 °C (lit.)
작용기
chloro
nitrile
SMILES string
Clc1ccc(OCC#N)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-7-1-3-8(4-2-7)11-6-5-10/h1-4H,6H2
InChI key
YUGDKEWUYZXXRU-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)