주요 문서
459690
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-1-butanol
97%
동의어(들):
Tetramethylene glycol monobenzyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2O(CH2)4OH
CAS Number:
Molecular Weight:
180.24
Beilstein:
1944253
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.513 (lit.)
bp
216-256 °C (lit.)
density
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OCCCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O2/c12-8-4-5-9-13-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10H2
InChI key
TYROJDFHUXSBHC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
4-Benzyloxy-1-butanol can be prepared starting from butane-1,4-diol.
애플리케이션
4-Benzyloxy-1-butanol may be used for the preparation of ethyl 6-benzyloxy-2-hexenoate, via Swern oxidation and Wadsworth-Emmons olefination. It may be used as starting reagent for the synthesis of 4-(benzyloxy)butanal.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)